Tisk…
D-Glucoronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
309880250 309880100 309881000
ACRO309880250EA 8310 CZK
ACRO309880250 ACRO309880100 ACRO309881000
D-Glucoronic acid 98%
D-Glucoronic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₇
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00166981
CAS číslo: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Specific optical rotation +35.5° to +37.5° (20°C, 589 nm) (c=6, H2O) (after 4 h)
Titration with NaOH ≥97.5 %