Tisk…
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
M-Clarity™ quality level = MQ200
851450-100G-A 851450-1KG-A
SIAL851450-100G-AEA 2180 CZK
SIAL851450-100G-A SIAL851450-1KG-A
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Vzorec: C₆H₈O₆
MDL Number: MFCD00135622
CAS číslo: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3