Tisk…
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
225920250 225921000 225925000
ACRO225920250EA 1100 CZK
ACRO225920250 ACRO225921000 ACRO225925000
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone 99+%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Vzorec: C₆H₈O₆
Bod tání: 170…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135622
CAS číslo: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 176 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +17.0° to +20.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, water)
Titration excess NaOH ≥99.0 %