Tisk…
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M hexanes
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylsilyldiazomethane, TMS-Diazomethane
385330050 385330250 385331000 385335000
ACRO385330050EA 2800 CZK
ACRO385330050 ACRO385330250 ACRO385331000 ACRO385335000
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M hexanes
(Trimethylsilyl)diazomethane
Vzorec: C₄H₁₀N₂Si
MW: 114.22 g/mol
Hustota: 0.675 g/cm³
Bod vzplanutí: –23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053946
CAS číslo: 18107-18-1
UN: 1992
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.9 to 2.4 M