Tisk…
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Pyrrolidinopyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
213373-25G 213373-5G
SIAL213373-25GEA 9690 CZK
SIAL213373-25G SIAL213373-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
MDL Number: MFCD00006415
CAS číslo: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,II