Tisk…
Carbamazepine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8981-5G C8981-25G
SIALC8981-5GEA 8310 CZK
SIALC8981-5G SIALC8981-25G
Carbamazepine, Sigma-Aldrich®
Carbamazepine
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD00005073
CAS číslo: 298-46-4
EINECS: 206-062-7