Tisk…
Carbamazepine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
344360050 344360250 344360010
ACRO344360050EA 3430 CZK
ACRO344360050 ACRO344360250 ACRO344360010
Carbamazepine 98%
Carbamazepine
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂O
Bod tání: 189…192 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005073
CAS číslo: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %