[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
348680010
348680050
348680250
ACRO348680010EA
3900
CZK
ACRO348680010
ACRO348680050
ACRO348680250
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Vzorec:
C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd Bod tání: 275…280 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00792899 CAS číslo: 95464-05-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange to red-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Carbon (C) | 50 to 53 % |
Palladium (Pd) | 12.6 to 13.4 % |