Tisk…
Borane trimethylamine complex 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L14994.06 L14994.14
L14994.06EA 1010 CZK
L14994.06 L14994.14
Borane trimethylamine complex 97%
Borane trimethylamine complex
Purity: 97% CAS No.: 75-22-9 Molecular Formula: (CH3)3N.BH3 Formula Weight: 72.95 Flash Point: 64°(147°F) Melting Point: 93-95° Boiling Point: 172° Beilstein Reference: 3905060 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00012420
Vzorec: C₃H₁₂BN
Bod varu: 172 °C
Bod tání: 93…95 °C
Hustota: 0,81
Bod vzplanutí: 64 °C (147 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012420
CAS číslo: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II