Tisk…
Borane trimethylamine complex 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
402741000 402740250
ACRO402741000EA 9200 CZK
ACRO402741000 ACRO402740250
Borane trimethylamine complex 97%
Borane trimethylamine complex
Vzorec: C₃H₁₂BN
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012420
CAS číslo: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Titration with Na2S2O3 ≥96.0 %