2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B22445.06
B22445.14
B22445.22
B22445.06EA
2910
CZK
B22445.06
B22445.14
B22445.22
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone ≥99%
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 2035-72-5
Molecular Formula: C17H17O4
Formula Weight: 282.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 77-79°
MDL No.: MFCD00080561
Vzorec:
C₁₇H₁₄O₄ MW: 282,30 g/mol Bod tání: 77…79 °C Hustota: 1,18 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00080561 CAS číslo: 2035-72-5 EINECS: 218-000-6 |