3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
104470250
104471000
104470050
ACRO104470250EA
4050
CZK
ACRO104470250
ACRO104471000
ACRO104470050
3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
3-Aminopropionitrile fumarate
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₄O₄ MW: 256.26 g/mol Bod tání: 170…173 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013142 CAS číslo: 2079-89-2 EINECS: 218-208-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
BSC Certification | Passes |