Tisk…
4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methoxyphenyl carbonochloridate
314570050 314570250
ACRO314570050EA 2400 CZK
ACRO314570050 ACRO314570250
4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
4-Methoxyphenyl chloroformate
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
MW: 186.5924 g/mol
Bod varu: 49 °C (.2 mmHg)
Hustota: 1.25 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013258
CAS číslo: 7693-41-6
UN: 3277
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %