4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane, 3,3'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(propan-1-amine)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14807.0100
8.14807.0500
8.14807.0100EA
2130
CZK
8.14807.0100
8.14807.0500
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
Vzorec:
C₁₀H₂₄N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059850 CAS číslo: 4246-51-9 EINECS: 224-207-2 UN: 2735 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Melting Point | -32 °C |
Molar Mass | 220.31 g/mol |
Boiling Point | 146 - 148 °C (1 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 139 °C |
Explosion Limit | 1.1 - 4.5 %(V) |
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Ignition Point | 260 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |