Tisk…
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane
40421-100MG-F 40421-500MG-F
SIAL40421-100MG-FEA 5190 CZK
SIAL40421-100MG-F SIAL40421-500MG-F
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine, Sigma-Aldrich®
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine
Vzorec: C₈H₂₀N₂O₃
MW: 192,2560 g/mol
MDL Number: MFCD00628164
CAS číslo: 929-75-9
EINECS: 213-206-2