Tisk…
Iodoacetic anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
307592500 307590010
ACRO307592500EA 2250 CZK
ACRO307592500 ACRO307590010
Iodoacetic anhydride 97%
Iodoacetic anhydride
Vzorec: C₄H₄I₂O₃
Bod tání: 43…49 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001080
CAS číslo: 54907-61-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 49 °C
Titration by coupling ≥96.0 %