Tisk…
N-Methyliminodiacetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,2'-(Methylazanediyl)diacetic acid
127010050 127010250
ACRO127010050EA 1440 CZK
ACRO127010050 ACRO127010250
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Vzorec: C₅H₉NO₄
Bod tání: 218…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004284
CAS číslo: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %