N-Phenylglycine 93%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
276080250
276081000
ACRO276080250EA
2000
CZK
ACRO276080250
ACRO276081000
N-Phenylglycine 93%
N-Phenylglycine
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod tání: 121…127 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014009 CAS číslo: 103-01-5 EINECS: 203-070-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Ochre to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 127 °C |
HPLC | ≥91 % |
Titration with TBAH | ≥91 % |