Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
411011000
411015000
411010025
ACRO411011000EA
1580
CZK
ACRO411011000
ACRO411015000
ACRO411010025
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) 98%
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Vzorec:
C₂H₆ClNO₂ Bod tání: 173…177 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012872 CAS číslo: 6000-43-7 EINECS: 227-841-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 175 to 180 °C |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Anticaking agent | 0.5 % (SiO2) |