D-(-)-Diisopropyl tartrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(2S,3S)-(-)-Diisopropyl tartrate, (2S,3S)-Diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, D-(-)-Tartaric acid diisopropyl ester
211180100
211180500
ACRO211180100EA
1280
CZK
ACRO211180100
ACRO211180500
D-(-)-Diisopropyl tartrate 99%
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₆ MW: 234.25 g/mol Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008876 CAS číslo: 62961-64-2 EINECS: 263-771-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -16° to -18.5° (20°C, 589 nm) (neat) |