Tisk…
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Boc-Gly-OH
158800100 158801000
ACRO158800100EA 1550 CZK
ACRO158800100 ACRO158801000
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 99+%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Vzorec: C₇H₁₃NO₄
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002690
CAS číslo: 4530-20-5
EINECS: 224-864-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm