Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
369660050
369660250
369661000
ACRO369660050EA
2460
CZK
ACRO369660050
ACRO369660250
ACRO369661000
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₄ Bod tání: 114…117 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00043309 CAS číslo: 51779-32-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |