Tisk…
2-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
663689-1G 663689-5G
SIAL663689-1GEA 1720 CZK
SIAL663689-1G SIAL663689-5G
2-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
MDL Number: MFCD03789076
CAS číslo: 52727-99-8