Hydrid hlinito-lithný 2.2 mol/l, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
703508-100ML
703508-800ML
SIAL703508-100MLEA
4650
CZK
SIAL703508-100ML
SIAL703508-800ML
Hydrid hlinito-lithný 2.2 mol/l, Sigma-Aldrich®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec:
H₄AlLi MW: 37,95 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011075 CAS číslo: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 |