Hydrid hlinito-lithný 1 mol/l in diethyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
M-Clarity™ quality level = MQ200
212792-100ML
212792-800ML
SIAL212792-100MLEA
1890
CZK
SIAL212792-100ML
SIAL212792-800ML
Hydrid hlinito-lithný 1 mol/l in diethyl ether, Sigma-Aldrich®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec:
H₄AlLi MW: 37.95 Bod tání: 125 |
MDL Number:
MFCD00011075 CAS číslo: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 UN: 1411 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,00348 |