Tisk…
5-Methylnicotinamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L18970.03 L18970.06
L18970.03EA 2450 CZK
L18970.03 L18970.06
5-Methylnicotinamide ≥97%
5-Methylnicotinamide
Purity: 97% CAS No.: 70-57-5 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 166-168° Beilstein Reference: 4962976
Vzorec: C₇H₈N₂O
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664041
CAS číslo: 70-57-5