3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
L17850.03
L17850.06
L17850.03EA
889
CZK
L17850.03
L17850.06
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 121124-97-8
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 7423998
Vzorec:
C₈H₉BO₄ MW: 179,97 g/mol Bod tání: ∼ 240 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093661 CAS číslo: 121124-97-8 |