1,2-Epoxycyclopentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
175188-25G
175188-5G
SIAL175188-25GEA
13750
CZK
SIAL175188-25G
SIAL175188-5G
1,2-Epoxycyclopentane, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycyclopentane
Vzorec:
C₅H₈O |
MDL Number:
MFCD00005161 CAS číslo: 285-67-6 EINECS: 206-005-6 |