Soupravy pro purifikaci PCR produktů, E.Z.N.A.® a E-Z 96® Cycle Pure
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
Soupravy E.Z.N.A.® Cycle Pure kit jsou navrženy pro rychlou purifikaci jedno-, případně dvouřetězcové DNA z PCR nebo jiných enzymatických reakčních směsí. Purifikační postup kompletně odstraňuje primery, nukleotidy, enzymy, soli a další nečistoty ze vzorků DNA. Soupravy E.Z.N.A.® Microelute Cycle Pure Kit jsou specificky určeny pro purifikaci PCR vzorků o malém elučním objemu od 10 do 15 µl. Souprava E-Z® 96 Cycle Pure Kit umožňuje současnou purifikaci až 96 PCR vzorků z paralelních amplifikací. Souprava E-Z® Cycle Pure Kit využívá vícejamkové technologie pro jak manuální, tak plně automatizované purifikace při vysokém počtu vzorků.
V-spin columns have an attached cap, while Q-spin columns are capless. The columns are otherwise identical in use and application.