Soupravy pro izolaci buněčné DNA z vodných roztoků, E.Z.N.A.® Water DNA Kit
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
Souprava E.Z.N.A.® Water DNA Kit je navržena pro izolaci vysoce čisté buněčné DNA z vodních vzorků obsahujících huminové kyseliny a inhibitory PCR. Tato souprava je velice účinná při izolaci DNA z bakterií, u kterých se těžko provádi lyze, z hub a z řas, které se nachází ve vodě z vodovodního řádu, jezerech, řekách a v kanalizaci. DNA purifikovaná pomocí soupravy E.Z.N.A.® Water DNA Kit je připravena pro následné aplikace, jako jsou PCR, Southern blotting a anylýza SNP.