Soupravy pro izolaci genomové DNA ze stolice, E.Z.N.A.® Stool DNA kit
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
Souprava pro izolaci DNA ze stolice, E.Z.N.A.® Stool DNA Kit, umožňuje rychlou a spolehlivou izolaci vysoce kvalitní celkové DNA z čerstvých i zmražených vzorků stolice. Za méně než 60 minut může být zpracováno až 200 mg vzorků stolice. Při eliminaci huminových kyselin, polysacharidů, sloučenin fenolu a inhibitorů enzymů z vzorků stolice systém kombinuje schopnost HiBind matrixu vázat nukleovou kyselinu a rychlost a všestrannost spin kolonek. Purifikovaná DNA je vhodná pro PCR, restrikční štěpení a techniky na bázi hybridizace.
- vysoce kvalitní DNA za méně než hodinu
- optimalizované pufry zaručují produkci vždy čisté DNA
- purifikovaná DNA je vhodná pro většinu následných aplikací
- bez extrakcí fenolem nebo chloroformem