Tisk…
Mag-Bind® Bacterial DNA 96 Kits
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
M2350-00 M2350-01
M2350-00EA 14190 CZK
M2350-00 M2350-01
Mag-Bind® Bacterial DNA 96 Kits
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava pro izolaci bakteriální DNA Mag-Bind® umožňuje rychlou a spolehlivou izolaci genomové DNA (gDNA) vysoké kvality z široké škály druhů bakterií. Naráz může být zpracováváno až 0,5 ml gram pozitivních či gram negativních bakteriálních kultur. Klíčem k tomuto systému jsou částice Mag-Bind®, které v reversibilním procesu naváží za jistých optimálních podmínek DNA či RNA a umožní tak odstranění proteinů či jiných kontaminantů.
Po sesbírání bakteriálních buněk z kultury nebo z povrchu agaru je jejich buněčná stěna odstraněna pomocí lyzozomů, následuje štěpění proteinázou K. Po lyzi dojde k nastavení podmínek k navázání a do vzorku jsou přimíchány částice Mag-Bind®, které na sebe naváží DNA. Tři rychlé promývací kroky odstraní stopy solí a kontaminujících proteinů a poté je DNA eluována do vody nebo pufru s nízkou iontovou silou. Purifikovaná DNA může být přímo použita pro následné aplikace bez nutnosti dalšího čištění.