Tisk…
E-Z 96® Tissue DNA Kit
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
D1196-01 D1196-00
D1196-01EA 30530 CZK
D1196-01 D1196-00
E-Z 96® Tissue DNA Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Díky přizpůsobení Hi-Bind® technologie 96-jamkovým destičkám nabízí souprava E-Z 96® Tissue DNA Kit vysoce výkonnou metodu purifikace genomové DNA z krve, bukálních stěrů, myšího ocasu, krysího ocasu, tkání a živočišných buněk a tkání ve formátu 96-jamkové destičky. Purifikovaná DNA je vhodná pro většinu následných aplikací, jako jsou PCR, restrikční enzymatické štěpení a hybridizační techniky.
  • izolace DNA z 96 vzorků za méně než 1 hodinu
  • reprodukovatelná purifikace DNA ze široké škály vzorků
  • bez extrakce fenolem/chloroformem
  • purifikovaná DNA je vhodná pro většinu následných aplikací