Tisk…
VWR®, Kombinézy s kapucí, SMS
Dodavatel: VWR Collection
113-8225EA 10990 CZK
113-8225 113-8226 113-8227 113-8228 113-8229 113-8230 113-8588
VWR®, Kombinézy s kapucí, SMS
Jednorázové oděvy
Tyto odolné, antistatické kombinézy jsou vyrobeny z prodyšné, měkké SMS, netkané textilie s unikátní trilaminátovou konstrukcí, která nabízí vysokou pevnost v tahu a houževnatost a navíc poskytuje bariéru pro tekutiny a částice.
  • s elastickou kapucí
  • zapínání na zip, překrytý klopou
  • elastická zápěstí, kotníky a pas, poutko na palec
  • šeržový steh (metoda šití)
  • velmi nízká úroveň uvolňování vláken
Kombinézy mohou být používány v mnoha v lékařských, průmyslových, laboratorních, elektronických a farmaceutických aplikacích. Vhodné pro použití v kritickém prostředí (IEST RP CC003.3 - úroveň I) a čistých prostorách třídy ISO 5 + 6.
Hustota: 60 g/m²
EN 340, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 (Type 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Type 6), EN 1073-2:2002; Cat. III
Certifikace: EN 340, EN 1149-5, EN 13034+A1 (Typ 5), EN 13982-1+A1 (Typ 6), EN 1073-2; Cat. III