Tisk…
Specimen containers, with captive hinged cap, Azlon®
Dodavatel: SciLabware
BGG306 BGG308 BGG312
216-1348EA 658 CZK
216-1348 216-1349 216-1351
Specimen containers, with captive hinged cap, Azlon®
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight and unbreakable in normal use
  • Can withstand temperatures up to 80 °C
Containers with captive hinged cap suitable for many applications.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904