E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
D5511-02
D5511-01
D5511-00
D5511-02EA
23650
CZK
D5511-02
D5511-01
D5511-00
E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Činidla pro nukleové kyseliny
Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit je navržena speciálně pro rychlou a spolehlivou izolaci vysoce kvalitní celkové buněčné DNA ze širokého spektra rostlinných druhů. Touto metodou je možno do 40 minut zpracovat až 100 mg čerstvého, případně až 30 mg suchého vzorku. Takto purifikovaná DNA je vhodná pro následné aplikace, včetně PCR, restrikčního štěpení a hybridizačních technik.
- rychlá purifikace DNA do 40 minut
- standardizovaná metodika pro spolehlivé výsledky ze široké škály vzorků
- bez organických extrakcí
- purifikovaná DNA je vhodná pro většinu následných aplikací