Tisk…
VWR®, Teploměry digitální, ultrapřesné, kalibrovatelné
Dodavatel: VWR Collection
620-1932EA 9190 CZK
620-1932 620-2652 620-2664
VWR®, Teploměry digitální, ultrapřesné, kalibrovatelné
Okamžitě použitelné teploměry se sondou k použití při nutnosti regulace teploty s vysokou přesností. Lze je použít při univerzálních aplikacích měření teploty vzduchu, plynů, kapalin a pevných látek (v závislosti na typu sondy). Jsou také vhodné ve farmaceutických a biotechnických provozech - laboratoře, potravinový průmysl - mléčné produkty, ryby, zdravotnictví - krevní banky, v státních institucích a v oborech životního prostředí.
  • indikátor nízkého stavu baterie
  • kalibrovatelné - vstup odchylky a strmosti
  • paměť pro maximální a minimální hodnoty a funkce 'HOLD'
  • široká možnost volby čidel: PT 100 (620-1932) a Type K, J, N, S, T (620-1934, 620-1935)
  • teplotní posun 0,002 °C/K, tj. přesnost 0,06 °C při 37 °C
Informace o dodávce: s 9 V baterií, kalibračním certifikátem a přepravním pouzdrem.