Tisk…
o-Cresolphthalein 20 g/l in ethanol 70%, VOLUSOL®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
84599.180EA 1542 CZK
84599.180 84599.260
o-Cresolphthalein 20 g/l in ethanol 70%, VOLUSOL®
o-Cresolphthalein
An alternative to phenolphthalein in solution.
Vzorec: C₂₂H₁₈O₄
Hustota: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005912
CAS číslo: 596-27-0
EINECS: 209-881-8
UN: 1170
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Transition range pH 8.2 - 9.8 Passes test