Tisk…
VWR®, Míchadla magnetická, sady v krabičce
Dodavatel: VWR
VWR®
442-0515EA 1580 CZK
442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0522 442-0513 442-0514 442-0520 442-0521 442-0519
VWR®, Míchadla magnetická, sady v krabičce
Míchadla Míchadla magnetická
Sada Octahedral, 1 PTFE magnetických míchadel s osmiúhelníkovým průřezem a středovým kroužkem v praktické průhledné krabičce. Souprava zahrnuje dvě míchadla od každého z následujících rozměrů, D×Ø (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 a 64×10.
Sada Cross-Shaped, 5 PTFE magnetických tyčinek ve tvaru kříže. Souprava obsahuje jedno míchadlo od každého z následujících rozměrů, D×Ø (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30 a 38×38.
Sada Oval 1, 12 PTFE magnetických oválných míchadel v praktické průhledné krabičce. Souprava zahrnuje dvě míchadla od každého z následujících rozměrů, D×Ø (mm): 10×5, 15×6, 25×10, 30×10 a 35×13. Sada rovněž obsahuje jedno míchadlo následujících rozměrů, D×Ø (mm): 50×17 a 70×27.
Sada Oval 2, 13 PTFE magnetických oválných míchadel v praktické průhledné krabičce. Souprava zahrnuje dvě míchadla od každého z následujících rozměrů, D×Ø (mm): 20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20 a 50×20. Sada rovněž obsahuje jedno míchadlo s následujícím rozměrem, D×Ø (mm): 70×20.
Sada Coloured Micro,12 PTFE magnetických mikro míchadel v praktické průhledné krabičce. Souprava obsahuje jedno míchadlo od každé barvy (modrá/červená/žlutá) od každého z následujících rozměrů, D×Ø (mm): 8×1,5, 5×2, 7×2 a 10×3.
Sada Coloured Standard, 24 PTFE magnetických míchadel s osmiúhelníkovým průřezem se středovým kroužkem v praktické průhledné krabičce. Souprava obsahuje jedno míchadlo od každé barvy (modrá/červená/žlutá) od každého z následujících rozměrů, D×Ø (mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 a 75×13.
Sada Polygon 1, 18 PTFE magnetických válcových míchadel v praktické průhledné krabičce. Souprava zahrnuje dvě míchadla od každého z následujících rozměrů, D×Ø (mm):10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 a 80×10.
Sada Polygon 2, 18 PTFE magnetických válcových míchadel v praktické průhledné krabičce. Souprava zahrnuje dvě míchadla od každého z následujících rozměrů, D×Ø (mm): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 a 70×10.
Sada Mix 1, 22 PTFE magnetických válcových míchadel. 16 míchadel má sundavací středový kroužek. Míchadla jsou dodávána v praktické průhledné krabičce. Souprava zahrnuje dvě míchadla od každého z následujících rozměrů, D×Ø (mm): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 a 51×10. Sada rovněž obsahuje jedno míchadlo od každého z následujících rozměrů, D×Ø (mm): 32×8, 32×10, 38×10 a 45×8.
Sada Mix 2,14 PTFE magnetických míchadel. 4 mikro a 10 s osmiúhelníkovým průřezem se středovým kroužkem v praktické průhledné krabičce. Souprava zahrnuje dvě míchadla od každého z následujících rozměrů, D×Ø (mm): 7×2, 10×3, 13×8, 15×8, 25×10, 38×10 a 51×10.