Tisk…
VWR®, Třepačka s houpavým pohybem
Dodavatel: VWR
VWR®
444-0756EA 27870 CZK
VWRU12620-908 444-0756 444-0758 444-0757
VWR®, Třepačka s houpavým pohybem
Třepačky Třepačky rotační
Třepačka s nízkým designem může být použita ve většině digestoří a inkubátorů. Odlévaná hliníková základna zařízení poskytuje zařízení pevnost a stabilitu. Zařízení je navrženo tak, aby byl případný rozlitý roztok odveden pryč od vnitřních součástí zařízení. Přesná regulace rychlosti umožňuje hladkou regulaci při nízkých otáčkách až do 1 ot./min.
  • mikroprocesorem řízená jednotka umožňuje elektronické nastavení náklonu od 0 do 15° v průběhu provozu zařízení
  • LED displeje zobrazují najednou rychlost míchání, úhel náklonu a čas
  • zabudovaný časovač, 1 s až 160 h, zvukový signál alarmu po dokončení programu
  • provozní podmínky zařízení –10 až +60 °C (maximálně 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), možnost použití v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo v chlazených místnostech
Pomocí dotykových tlačítek a dvou jednoduchých LED displejů je pokaždé dosaženo reprodukovatelných a přesných výsledků. Na displeji časovače je zobrazen uplynulý čas míchání, nebo pokud je jednotka naprogramována, uživatelem nastavený limit. Zařízení se po skončení programu automaticky vypne, zobrazuje naposledy nastavené hodnoty dokonce i v případě, že byl odpojen přívod elektrické energie a má ochranu proti přetížení, a pokud jednotka detekuje nějakou překážku v pohybu nebo přetížení podložky, spustí se zvukový a vizuální signál. Přístroj je dále vybaven funkcí pomalého náběhu, a motor tak plynule zvedá otáčky až na nastavenou hodnotu rychlosti, čímž je zaručena vyšší bezpečnost práce a ochrana vzorků. Jednotka je ideální pro použití při práci s buněčnými kulturami, barvení a odbarvování gelů, procesech hybridizace, hematologii a blotovací technice.
Informace o dodávce: společně s protiskluzovou gumovou podložkou 324x254 mm a základovou deskou. Další stohovatelné desky musí být objednány zvlášť.
Upozornení: Poznámka: maximální rychlost/náklon se může lišit při použití velkého zatížení nebo když podložka není vyvážená
Na vyvážené/vystředěné podložce.