Tisk…
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection
732-0547EA 2010 CZK
732-0547 732-0548
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Zkumavky Zkumavky pro PCR
Tyto PCR zkumavky s uzávěry jsou vyrobeny z PP pryskyřice a jsou navrženy tak, aby vyhovovaly většině oblíbených značek termocyklerů.
  • Šarže testovány a certifikovány na nepřítomnost RNáz, DNáz a lidské DNA
  • S vypouklými nebo plochými víčky
K dispozici s klenutým nebo plochým uzávěrem.
Barva: bezbarvé