Nízko profilová 3-D rotační třpačka umožňuje velmi přesnou regulaci rychlosti a vytváří velmi hladký, třírozměrný vlnivý pohyb, který nevyvolává pěnění vzorků. Odlévaná hliníková základna zařízení poskytuje zařízení pevnost a stabilitu. Zařízení je sestrojeno tak, aby byl případný rozlitý roztok odveden pryč od vnitřních součástí zařízení. Mikroprocesorem řízená jednotka umožňuje jednoduché elektronické nastavení náklonu od 0 do 20° v průběhu provozu zařízení. Přesná regulace rychlosti naklápění umožňuje hladkou regulaci při nízkých otáčkách až do 1 ot./min.
- Elektronické nastavení náklonu od 0 do 20° i v průběhu provozu zařízení
- LED displeje zobrazují najednou rychlost míchání, úhel náklonu a čas
- zabudovaný časovač 1 s až 160 h, zvukový signál alarmu po dokončení programu
- provozní podmínky zařízení −10 až +60 °C (maximálně 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), možnost použití v inkubátoru, CO₂ prostředí nebo v chlazených místnostech
Regulace jednotky se provádí pomocí dotykových tlačítek a nastavené hodnoty jsou zobrazeny na snadno čitelných digitálních LED displejích. Jednotka zaručuje dosažení reprodukovatelných a přesných výsledků a je dobře viditelná na laboratorním stole. Na displeji časovače je zobrazen uplynulý čas míchání, nebo pokud je jednotka naprogramována, uživatelem nastavený limit. Zařízení se po skončení programu automaticky vypne. Zařízení zobrazuje naposledy nastavené hodnoty dokonce i v případě, že byl odpojen přívod elektrické energie. Zařízení má ochranu proti přetížení, a pokud jednotka detekuje nějakou překážku v pohybu nebo přetížení podložky, spustí zvukový a vizuální signál. Zařízení je vybaveno funkcí pomalého náběhu, a motor tak plynule zvedá otáčky až na nastavenou hodnotu rychlosti při vyšší bezpečnosti a ochraně vzorků. Jednotku je možné použít ve většině digestoří a inkubátorů a je ideální pro práci s krevními vzorky, extrakci DNA, blotovací techniku a pro obecné míchací procesy.
Informace o dodávce: Společně s protiskluzovou gumovou podložkou 299×222 mm, která je vhodná pro umístění Petriho misek. Další stohovací desky musí být objednány zvlášť.
Upozornení: Note: Maximum speed/tilt angle may vary with heavy or unbalanced loads.
Centred on tray.