Tisk…
Ochranné přilby s UV indikátorem, Peltor™ G3000
Dodavatel: 3M
G30NUW G30NUB G30NUG G30NUO G30NUR G30NUY G30NUV G30CUY G30CUB G30CUR G30CUW
111-1497EA 1320 CZK
111-1497 111-1492 111-1493 111-1494 111-1495 111-1498 111-1496 111-1491 111-1488 111-1489 111-1490
Ochranné přilby s UV indikátorem, Peltor™ G3000
Přilby Přilby bezpečnostní
Přilba G3000 je vyrobena z UV stabilizovaného ABS a byla vyvinuta v těsné spolupráci s pracovníky z lesnictví, průmyslu a stavebnictví. Je určena pro používání v tvrdých podmínkách s vysokými nároky na efektivní ochranu, skvělou ventilaci a maximální zorné pole.
  • Senzorový kotouč Peltor™ Uvicator™ vám řekne, kdy je čas helmu vyměnit
  • Měkce zaoblený design, který pomáhá předcházet tomu, aby se části helmy zachytily například o větve
  • Výstelku lze otočit, aby bylo možné přilbu nosit zády dopředu při práci ve stísněných prostorách
  • Model s ráčnovou čelenkou umožňuje snadnější a rychlejší nastavení
  • Krátký okraj poskytuje širší zorné pole
  • Rovný povrch pro tisk loga nebo názvu společnosti
Rozměr:: 530 - 620 mm (s rohatkou); 540 - 620 mm (bez rohatkou)
EN 397, low temperature, –30°C, and molten metal
Certifikace: EN 397, nízká teplota, –30 °C, roztavený kov