3M™, Ochranná kombinéza 4510 nabízí ekonomickou ochranu proti infekčním agens, určitým nebezpečným prachům a omezeným stříkajícím kapalinám. PE laminát obsahuje mikropóry, které umožňují odpařování tepla a vlhkosti z pokožky a ven skrz oblek, což nabízí lehké a pohodlné, ale ochranné řešení.
- Kombinéza typu 5/6 navržená tak, aby nabízela nákladově efektivní ochranu před nebezpečným prachem a omezeným rozstřikováním kapalin
- Vyrobeno z měkkého, lehkého, netkaného mikroporézního laminátu pro ochranu proti stříkající vodě, pevnost a prodyšnost
- 2panelový design kapuce, 2cestný zip s klopou a elastické otvory snižují riziko vystavení pokožky
- Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jisker
- Ochrana proti EN 14126 Biologické činitele
Ochranná kombinéza 3M™ 4510 s certifikací CAT III poskytuje ochranu proti nebezpečnému prachu typu 5 a ochranu proti postříkání kapalinou typu 6. Kombinéza 4510 splňuje řadu norem pro chemické ochranné oděvy, včetně EN 14126 Infekční činidla, EN 1073-2 Odolnost proti jaderným částicím, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 proti stříkající vodě EN 13034 a Prach typu 5 EN ISO 13982-1.
Tyto oděvy mají 2dílný design s kapucí a dvoucestný zip s klopou. Elastický pas, manžety a kotníky zajišťují pohodlí a krytí, které zůstane na svém místě. Čistý bílý materiál je vyroben laminováním polyetylenové fólie na měkký netkaný polypropylenový základ. Vyznačuje se extrémně nízkou vláknitostí a odolností. Antistatický povlak snižuje statický výboj a minimalizuje riziko jisker a vznícení. Kombinéza je lehká a měkká, s mikropóry, které umožňují odpařování vlhkosti a zároveň nabízejí ochranu proti lehkému postříkání chemikáliemi.
Certifikace: Kategorie CE III. EN 1073-2 Radioaktivní kontaminace částicemi. EN 1149-5 Elektrostatické vlastnosti. EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6 Rozstřik kapaliny. EN ISO 13982-1:2004 Typ 5 Nebezpečné prachy.