Tisk…
VWR® Q Path® MicroStar V, Kazety
Dodavatel: VWR Collection
720-2194EA 4610 CZK
720-2194 720-2195 720-2199 720-2197 720-2192 720-2193 720-2196 720-2198 720-2205
VWR® Q Path® MicroStar V, Kazety
Kazety pro zalévání vzorků Kazety bioptické
Acetal polymer. Používané pro identifikaci vzorků tkáně v oblasti zpracování, zalévání a krájení. Odolné vůči všem běžně používaným histologickým roztokům. Kazety s přitavenými jednorázovými víčky. Dodávané v zásobníku po 500 kazetách. Balení obsahuje 3 krabice po 500 kusech.
  • snadno použitelné kazety s malými otvory
  • místa pro popisky vzorků na přední straně a na obou bocích kazety
  • kazety mají rozšířené okraje, což usnadňuje jejich otevírání po impregnaci