Tisk…
VWR® Q Path® Microtwin, Kazety
Dodavatel: VWR Collection
720-2189EA 5160 CZK
720-2189 720-2190 720-2184 720-2186 720-2187 720-2188 720-2191 720-2183 720-2185
VWR® Q Path® Microtwin, Kazety
Kazety pro zalévání vzorků Kazety bioptické
Acetal polymer. Používané pro identifikaci vzorků tkáně v oblasti zpracování, zalévání a krájení. Odolné vůči všem běžně používaným histologickým roztokům. Kazety s připojeným jednorázovým víčkem, dodávané v zásobníku. Kazety jsou rozděleny na dva prostory. Oba prostory mají otvory, které měří přesně 0,09 mm². Balení obsahuje 3 krabice po 500 kazetách.
  • bez nutnosti použití podložek pro biopsii, kapslí pro biopsii nebo filtračního papíru
  • plocha povrchu póru: 0,3×0,3 mm
  • s pantem
  • Úhel psaní 45°