Tisk…
VWR® Q Path® MacroStar VIII, Mega kazety
Dodavatel: VWR Collection
720-2063EA 4580 CZK
720-2063 720-2064 720-2065 720-2062
VWR® Q Path® MacroStar VIII, Mega kazety
Kazety pro zalévání vzorků Kazety bioptické
Acetal polymer. Používané pro identifikaci vzorků tkáně v oblasti zpracování, zalévání a krájení. Odolné vůči všem běžně používaným histologickým roztokům. Mega kazety s přitaveným víčkem. Krabice obsahuje 100 kazet.
  • Extra velké: 70×50×15 mm
  • Úhel psaní 45°