Tisk…
VWR® Q Path® MacroStar VII, Kazety
Dodavatel: VWR Collection
720-2207EA 9470 CZK
720-2207 720-2208 720-2209 720-2210 720-2211 720-2213 720-2214 720-2206 720-2212
VWR® Q Path® MacroStar VII, Kazety
Kazety pro zalévání vzorků Kazety bioptické
Používané pro identifikaci vzorků tkáně v oblasti zpracování, zalévání a krájení. Odolné vůči všem běžně používaným histologickým roztokům. Kazety jsou dodávané v zásobníku obsahujícím 500 kazet. Balení obsahuje 2 zásobníky (celkem tedy 1000 kazet). Dvojitá výška standardních kazet.
  • Velká kazeta: 32×26×12 mm
  • Svařované víko
  • Úhel psaní 45°