Tisk…
VWR® Q Path® MacroStar V, Kazety
Dodavatel: VWR Collection
720-2219EA 4120 CZK
720-2219 720-2220 720-2215 720-2221 720-2222 720-2223 720-2216 720-2218 720-2217
VWR® Q Path® MacroStar V, Kazety
Kazety pro zalévání vzorků Kazety bioptické
Acetal polymer. Používané pro identifikaci vzorků tkáně v oblasti zpracování, zalévání a krájení. Odolné vůči všem běžně používaným histologickým roztokům. Kazety s přitavenými jednorázovými víčky, jsou dodávané v zásobníku po 500 kazetách. Balení obsahuje 3 zásobníky po 500 kusech.
  • Snadno použitelná kazeta
  • Oblast pro psaní 45° vpředu a na obou stranách
  • Kazety s hřebínky, což usnadňuje otevírání po impregnaci