Tisk…
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Míchadla hřídelová
Dodavatel: VWR Collection
441-0304EA 30530 CZK
441-0304 441-0302 441-0303 441-0305 441-0306 441-0307
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Míchadla hřídelová
Míchadla Míchadla hřídelová
Laboratorní hřídelová míchadla jsou vhodná pro jednoduché míchání až do objemů 25 L (VOS 40 digital) nebo pro intenzivní míchání až do objemů 40 L (VOS 60 control). Díky technologii řízení pomocí mikroprocesoru míchadlo automaticky nastaví rychlost otáček v rozsahu 0/30 až 200 ot./min.
  • Digitální zobrazení rychlosti
  • Plynule nastavitelná rychlost
  • Protlačovací hřídele míchadel
  • Ochrana proti přetížení - jednotky mohou být provozovány krátkodobě v podmínkách přetížení
  • Zobrazení chybového kódu
Bezpečnostní okruh zajistí automatické odpojení zařízení v případě prokluzování nebo v případě přetížení. Aktuální rychlost otáček hřídele a nastavená hodnota otáček jsou neustále sledovány a odchylky jsou automaticky vyrovnávány. Tento systém zajišťuje konstantní podmínky míchání i v případě změny viskozity vzorku během procesu míchání. Míchadla mají tenké kryty a tichý provoz.
Elektronické hřídelové míchadlo VOS 60 control je vybaveno prvky bezdrátového ovládání a obsahuje digitální multimediální TFT displej. Toto míchadlo je zároveň vybaveno RS232 a USB rozhraním k ovládání a zaznamenávání všech parametrů míchání. Integrovaný displej pro sledování vývoje krouticího momentu umožňuje měření změn viskozity.
programovatelné funkce
vestavěné měření teploty
režim provozu v intervalech, časovač a funkce zámku
nastavitelný bezpečnostní okruh
Certifikace: Třída ochrany IP dle normy DIN EN 60529: IP 40
Informace pro objednávání: bez příslušenství. Dostupný široký sortiment příslušenství je třeba přiobjednat zlvášť.